Stampa…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300760-1G PC300760-10G PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA 234 EUR
APOSPC300760-1G APOSPC300760-10G APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877111
CAS Number: 1656263-44-3