Stampa…
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC300758-1G PC300758-5G
APOSPC300758-1GEA 193 EUR
APOSPC300758-1G APOSPC300758-5G
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formula: C₁₆H₂₀ClF₃N₂O
Peso molecolare: 348,791 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995626
CAS Number: 1858255-70-5