Stampa…
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 264.588 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168284
CAS Number: 1355171-48-0