3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300724-1G
PC300724-10G
PC300724-5G
APOSPC300724-1GEA
337
EUR
APOSPC300724-1G
APOSPC300724-10G
APOSPC300724-5G
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formula:
C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂ Peso molecolare: 351,752 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12756237 CAS Number: 1227954-72-4 |