Stampa…
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300718-1G PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA 55.3 EUR
APOSPC300718-1G APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205125
CAS Number: 773139-56-3