Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC300717-1G
PC300717-5G
PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA
43.5
EUR
APOSPC300717-1G
APOSPC300717-5G
APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₆ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06204184 CAS Number: 57381-36-9 |