Stampa…
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300712-1G PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA 102 EUR
APOSPC300712-1G APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₈F₃NO₄
Peso molecolare: 263.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406841
CAS Number: 702673-02-7