Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 199 EUR
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749936
CAS Number: 1000342-21-1