Stampa…
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300699-1G PC300699-250MG PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA 164 EUR
APOSPC300699-1G APOSPC300699-250MG APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formula: C₁₁H₉F₂NO₄
Peso molecolare: 257,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20037424
CAS Number: 1216321-25-3