Stampa…
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC300697-1G PC300697-5G PC300697-10G
APOSPC300697-1GEA 147 EUR
APOSPC300697-1G APOSPC300697-5G APOSPC300697-10G
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 230,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441491
CAS Number: 1427460-77-2