Stampa…
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 290 EUR
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 130…135 °C (100 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203702
CAS Number: 20372-66-1