Stampa…
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300691-1G PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA 187 EUR
APOSPC300691-1G APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S
Peso molecolare: 387,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442764
CAS Number: 486422-42-8