Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300688-1G PC300688-5G
APOSPC300688-1GEA 187 EUR
APOSPC300688-1G APOSPC300688-5G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₁₂H₇FN₂OS
Peso molecolare: 246,26 g/mol
Punto di fusione: 190…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00297812
CAS Number: 35978-37-1