Stampa…
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G PC300684-1G PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA 384 EUR
APOSPC300684-10G APOSPC300684-1G APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formula: C₁₁H₁₄F₃N₃
Peso molecolare: 245,244 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (0,1 mm Hg)
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661783
CAS Number: 306934-70-3
UN: 3259
ADR: 8,III