Stampa…
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300683-1G PC300683-5G PC300683-10G
APOSPC300683-1GEA 147 EUR
APOSPC300683-1G APOSPC300683-5G APOSPC300683-10G
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Formula: C₁₁H₁₅F₃N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312087
CAS Number: 651004-99-8