Stampa…
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
PC300681-1G PC300681-5G PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA 173 EUR
APOSPC300681-1G APOSPC300681-5G APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09741082
CAS Number: 169286-61-7