1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC300679-1G
PC300679-5G
PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA
161
EUR
APOSPC300679-1G
APOSPC300679-5G
APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formula:
C₁₄H₁₅F₃N₂O Peso molecolare: 284,277 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02186476 CAS Number: 478047-04-0 |