Stampa…
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300678-1G PC300678-5G PC300678-10G
APOSPC300678-1GEA 161 EUR
APOSPC300678-1G APOSPC300678-5G APOSPC300678-10G
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Formula: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃
Peso molecolare: 312,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583151
CAS Number: 1259324-17-8