Stampa…
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 72.7 EUR
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Peso molecolare: 177,127 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176794
CAS Number: 1193721-39-9