Stampa…
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300668-1G PC300668-10G PC300668-5G
APOSPC300668-1GEA 257 EUR
APOSPC300668-1G APOSPC300668-10G APOSPC300668-5G
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₁F₃N₄O₂
Peso molecolare: 370,369 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194593
CAS Number: 1305712-96-2