Stampa…
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300662-1G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 147 EUR
APOSPC300662-1G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂
Peso molecolare: 244,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09736811
CAS Number: 954260-57-2