Stampa…
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 280 EUR
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₈BrFN₂
Peso molecolare: 255,086 g/mol
Punto di ebollizione: 116 °C (2 mm Hg)
Punto di fusione: 28…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06167002
CAS Number: 251925-14-1