Stampa…
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300651-1G PC300651-10G PC300651-5G
APOSPC300651-1GEA 198 EUR
APOSPC300651-1G APOSPC300651-10G APOSPC300651-5G
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₃H₁₈ClFN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01453128
CAS Number: 416894-47-8