Stampa…
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC300647-1G PC300647-10G PC300647-5G
APOSPC300647-1GEA 193 EUR
APOSPC300647-1G APOSPC300647-10G APOSPC300647-5G
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formula: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846260
CAS Number: 1227954-94-0