Stampa…
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC300646-1G PC300646-10G PC300646-5G
APOSPC300646-1GEA 193 EUR
APOSPC300646-1G APOSPC300646-10G APOSPC300646-5G
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formula: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 282,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846259
CAS Number: 1227954-39-3