Stampa…
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300643-1G PC300643-10G PC300643-5G
APOSPC300643-1GEA 288 EUR
APOSPC300643-1G APOSPC300643-10G APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Peso molecolare: 337,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520136
CAS Number: 1227955-13-6