Stampa…
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 288 EUR
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Peso molecolare: 403,286 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11615819
CAS Number: 1227955-15-8