N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
PC300637-1G
PC300637-5G
APOSPC300637-1GEA
149
EUR
APOSPC300637-1G
APOSPC300637-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Formula:
C₈H₆BrF₃N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109537 CAS Number: 1227955-26-1 |