Stampa…
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300631-1G PC300631-10G PC300631-5G
APOSPC300631-1GEA 187 EUR
APOSPC300631-1G APOSPC300631-10G APOSPC300631-5G
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994617
CAS Number: 1020033-87-7