Stampa…
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 241 EUR
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₁H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 243,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16631270
CAS Number: 503147-99-7