Stampa…
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC300629-1G PC300629-5G
APOSPC300629-1GEA 234 EUR
APOSPC300629-1G APOSPC300629-5G
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 281,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370025
CAS Number: 1427460-55-6