1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC300626-1G
PC300626-500MG
PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA
314
EUR
APOSPC300626-1G
APOSPC300626-500MG
APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula:
C₁₀H₁₂F₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114707 CAS Number: 118708-88-6 |