Stampa…
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300619-1G PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA 248 EUR
APOSPC300619-1G APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662461
CAS Number: 80254-85-9