Stampa…
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300614-1G PC300614-5G
APOSPC300614-1GEA 234 EUR
APOSPC300614-1G APOSPC300614-5G
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₁FO₂
Peso molecolare: 218,224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11190439
CAS Number: 1039900-00-9