Stampa…
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 176 EUR
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Peso molecolare: 216,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026269
CAS Number: 939758-29-9