Stampa…
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 186 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026272
CAS Number: 936343-96-3