Stampa…
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 141 EUR
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Peso molecolare: 303,664 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756229
CAS Number: 1160430-73-8