5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12032266 CAS Number: 1171927-43-7 |