Stampa…
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 651 EUR
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃NS
Peso molecolare: 227,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168287
CAS Number: 1378308-91-8