Stampa…
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 21.9 EUR
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168286
CAS Number: 1379366-69-4