Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 98.6 EUR
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263985
CAS Number: 261723-33-5