Stampa…
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 274 EUR
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₈FN₃O
Peso molecolare: 181,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16631265
CAS Number: 1279842-87-3