Stampa…
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethylamine, N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 186 EUR
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₉F₃N₂
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11118753
CAS Number: 89810-00-4