Stampa…
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 147 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₃BrClF₃N₂
Peso molecolare: 299,475 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021357
CAS Number: 900019-65-0