Stampa…
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC300557-1G PC300557-5G PC300557-250MG
APOSPC300557-1GEA 50.9 EUR
APOSPC300557-1G APOSPC300557-5G APOSPC300557-250MG
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02571869
CAS Number: 180263-44-9