5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
PC300556-1G
PC300556-5G
APOSPC300556-1GEA
234
EUR
APOSPC300556-1G
APOSPC300556-5G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Formula:
C₁₀H₆F₃NO Peso molecolare: 213,156 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13176792 CAS Number: 87150-14-9 |