Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzodiazine, 6-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 222 EUR
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₆F₃N₃
Peso molecolare: 213,159 g/mol
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00835296
CAS Number: 190273-94-0