Stampa…
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300538-1G PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA 93.1 EUR
APOSPC300538-1G APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 273,638 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00244669
CAS Number: 95711-04-9