Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 0 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂S
Peso molecolare: 240,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22577294
CAS Number: 1427461-10-6