tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300530-1G
PC300530-5G
APOSPC300530-1GEA
296
EUR
APOSPC300530-1G
APOSPC300530-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₃F₃N₄O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23381090 CAS Number: 1440535-72-7 |